Methyl 2-(2-bromo-5-chlorophenyl)acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR955643-5G
APOSOR955643-5GEA 930 NOK
APOSOR955643-5G
Methyl 2-(2-bromo-5-chlorophenyl)acetate 97%
Methyl 2-(2-bromo-5-chlorophenyl)acetate
Formel: C₉H₈BrClO₂
MW: 263,516 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18398721
CAS-nummer: 455957-76-3