Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR955734-1G OR955734-5G
APOSOR955734-1GEA 895 NOK
APOSOR955734-1G APOSOR955734-5G
Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate 98%
Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate
Formel: C₉H₈BrClO₂
MW: 263,516 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06658159
CAS-nummer: 115871-49-3