5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR9570-1G OR9570-5G
APOSOR9570-1GEA 1150 NOK
APOSOR9570-1G APOSOR9570-5G
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₃S
MW: 306,176 g/mol
Smeltepunkt: 134…136 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235093
CAS-nummer: 1000339-35-4