3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR9571-1G OR9571-5G
APOSOR9571-1GEA 2975 NOK
APOSOR9571-1G APOSOR9571-5G
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid
Formel: C₈H₁₃BN₂O₄S
MW: 244,076 g/mol
Smeltepunkt: 129…132 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235107
CAS-nummer: 277295-50-8