3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR957791-1G OR957791-5G
APOSOR957791-1GEA 5525 NOK
APOSOR957791-1G APOSOR957791-5G
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09749938
CAS-nummer: 49843-49-4