3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR958993-100MG OR958993-250MG
APOSOR958993-100MGEA 2375 NOK
APOSOR958993-100MG APOSOR958993-250MG
3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
3-Chloro-1,8-naphthyridine
Formel: C₈H₅ClN₂
MW: 164,592 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235028
CAS-nummer: 35170-93-5