N-Propyl 4-chloropicolinamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR959443-1G OR959443-5G
APOSOR959443-1GEA 2075 NOK
APOSOR959443-1G APOSOR959443-5G
N-Propyl 4-chloropicolinamide 98%
N-Propyl 4-chloropicolinamide
Formel: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 198,649 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11177055
CAS-nummer: 694498-91-4