5-Bromo-2-methylnicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR959451-5G
APOSOR959451-5GEA 2100 NOK
APOSOR959451-5G
5-Bromo-2-methylnicotinic acid 95%
5-Bromo-2-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,032 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11557230
CAS-nummer: 351003-02-6