2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR959457-1G OR959457-25G OR959457-5G
APOSOR959457-1GEA 1700 NOK
APOSOR959457-1G APOSOR959457-25G APOSOR959457-5G
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,468 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11846275
CAS-nummer: 885267-40-3