6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR959604-10G OR959604-1G OR959604-5G
APOSOR959604-10GEA 9300 NOK
APOSOR959604-10G APOSOR959604-1G APOSOR959604-5G
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile 98%
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09944214
CAS-nummer: 160017-00-5