2-(Cyclopentylamino)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR959904-1G OR959904-5G
APOSOR959904-1GEA 2075 NOK
APOSOR959904-1G APOSOR959904-5G
2-(Cyclopentylamino)benzonitrile 95%
2-(Cyclopentylamino)benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,253 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11144623
CAS-nummer: 173316-38-6