2-(Isobutylamino)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR960002-1G OR960002-5G
APOSOR960002-1GEA 2075 NOK
APOSOR960002-1G APOSOR960002-5G
2-(Isobutylamino)benzonitrile 97%
2-(Isobutylamino)benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₄N₂
MW: 174,242 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11144635
CAS-nummer: 204078-86-4