6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
OR960084-1G OR960084-250MG OR960084-5G
APOSOR960084-1GEA 305 NOK
APOSOR960084-1G APOSOR960084-250MG APOSOR960084-5G
6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
Formel: C₅H₄ClIN₂
MW: 254,456 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11520341
CAS-nummer: 351227-42-4