5-Bromothiophen-2-amine, N-BOC protected 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl (5-bromothiophen-2-yl)carbamate
OR960289-1G OR960289-5G
APOSOR960289-1GEA 1300 NOK
APOSOR960289-1G APOSOR960289-5G
5-Bromothiophen-2-amine, N-BOC protected 96%
5-Bromothiophen-2-amine, N-BOC protected
Formel: C₉H₁₂BrNO₂S
MW: 278,166 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659527
CAS-nummer: 943321-89-9