3-Chloro-4-formylbenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR960323-1G OR960323-250MG
APOSOR960323-1GEA 3975 NOK
APOSOR960323-1G APOSOR960323-250MG
3-Chloro-4-formylbenzoic acid 95%
3-Chloro-4-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅ClO₃
MW: 184,577 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD20649616
CAS-nummer: 58588-59-3