FMOC-Hmd HCl
Leverandør: Apollo Scientific
OR961116-1G OR961116-250MG OR961116-5G OR961116-25G
APOSOR961116-1GEA 1250 NOK
APOSOR961116-1G APOSOR961116-250MG APOSOR961116-5G APOSOR961116-25G
FMOC-Hmd HCl
FMOC-Hmd HCl
Formel: C₂₁H₂₆N₂O₂·ClH
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00830743
CAS-nummer: 945923-91-1