2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR961779-100MG OR961779-1G OR961779-250MG
APOSOR961779-100MGEA 1975 NOK
APOSOR961779-100MG APOSOR961779-1G APOSOR961779-250MG
2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine 95%
2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine
Formel: C₉H₁₈N₂O
MW: 170,252 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06658512
CAS-nummer: 128208-00-4