6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR962407-250MG OR962407-1G
APOSOR962407-250MGEA 4475 NOK
APOSOR962407-250MG APOSOR962407-1G
6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride 95+%
6-Methyl-chroman-4-ylamine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO·ClH
MW: 199,677 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09026798
CAS-nummer: 191608-11-4