2-(Cyclohexyloxy)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR962599-5G
APOSOR962599-5GEA 840 NOK
APOSOR962599-5G
2-(Cyclohexyloxy)acetic acid 98%
2-(Cyclohexyloxy)acetic acid
Formel: C₈H₁₄O₃
MW: 158,195 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03001653
CAS-nummer: 71995-54-5