2-(Imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR962635-1G OR962635-25G OR962635-5G
APOSOR962635-1GEA 1350 NOK
APOSOR962635-1G APOSOR962635-25G APOSOR962635-5G
2-(Imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
2-(Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,183 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05864671
CAS-nummer: 151055-86-6