(4-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR962644-1G OR962644-25G OR962644-5G
APOSOR962644-1GEA 1800 NOK
APOSOR962644-1G APOSOR962644-25G APOSOR962644-5G
(4-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol 95%
(4-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
Formel: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06203114
CAS-nummer: 676245-12-8