3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR962735-1G OR962735-250MG
APOSOR962735-1GEA 3500 NOK
APOSOR962735-1G APOSOR962735-250MG
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09036534
CAS-nummer: 152808-60-1