2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR962845-1G OR962845-5G
APOSOR962845-1GEA 3050 NOK
APOSOR962845-1G APOSOR962845-5G
2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid 98%
2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid
Formel: C₇H₁₄O₃
MW: 146,184 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11520462
CAS-nummer: 189955-91-7