3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 3H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylate
OR962867-100MG OR962867-1G OR962867-250MG
APOSOR962867-100MGEA 1325 NOK
APOSOR962867-100MG APOSOR962867-1G APOSOR962867-250MG
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11656494
CAS-nummer: 82523-07-7