2-(2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR962876-1G OR962876-250MG
APOSOR962876-1GEA 6175 NOK
APOSOR962876-1G APOSOR962876-250MG
2-(2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acetic acid 97%
2-(2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acetic acid
Formel: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,194 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09055404
CAS-nummer: 933690-44-9