(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR962884-1G OR962884-250MG
APOSOR962884-1GEA 3575 NOK
APOSOR962884-1G APOSOR962884-250MG
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11870095
CAS-nummer: 167758-86-3