Ethyl-2-(dimethylamino)benzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR963928-1G OR963928-25G OR963928-5G
APOSOR963928-1GEA 1625 NOK
APOSOR963928-1G APOSOR963928-25G APOSOR963928-5G
Ethyl-2-(dimethylamino)benzoate 97%
Ethyl-2-(dimethylamino)benzoate
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,242 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009110
CAS-nummer: 55426-74-9