2-Ethylsulphanyl-1H-benzoimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR963937-1G
APOSOR963937-1GEA
0
NOK
APOSOR963937-1G
2-Ethylsulphanyl-1H-benzoimidazole 95%
2-Ethylsulphanyl-1H-benzoimidazole
Formel:
C₉H₁₀N₂S MW: 178,254 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00223154 CAS-nummer: 14610-11-8 |