2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 2-methyloxazole-5-carboxylate
OR964036-1G OR964036-250MG
APOSOR964036-1GEA 7850 NOK
APOSOR964036-1G APOSOR964036-250MG
2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester 95%
2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₆H₇NO₃
MW: 141,125 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06738687
CAS-nummer: 651059-70-0