2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR964768-1G OR964768-5G
APOSOR964768-1GEA 6175 NOK
APOSOR964768-1G APOSOR964768-5G
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone
Formel: C₁₁H₁₃ClO
MW: 196,673 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00507868
CAS-nummer: 50690-12-5