1-(2-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR965106-1G OR965106-250MG
APOSOR965106-1GEA 7775 NOK
APOSOR965106-1G APOSOR965106-250MG
1-(2-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
1-(2-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine
Formel: C₁₁H₁₈N₂O
MW: 194,273 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06655050
CAS-nummer: 842976-90-3