2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR965110-1G OR965110-5G
APOSOR965110-1GEA 2100 NOK
APOSOR965110-1G APOSOR965110-5G
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one 98%
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
Formel: C₉H₈BrClO
MW: 247,516 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00018687
CAS-nummer: 877-37-2