1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR965675-1G OR965675-250MG
APOSOR965675-1GEA 6625 NOK
APOSOR965675-1G APOSOR965675-250MG
1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid 95%
1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₂O₄
MW: 184,189 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115568
CAS-nummer: 76910-08-2