4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR965829-1G OR965829-250MG
APOSOR965829-1GEA 1900 NOK
APOSOR965829-1G APOSOR965829-250MG
4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid 95%
4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,212 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD20645932
CAS-nummer: 909698-10-8