4-Anilino-4-oxobutanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Oxo-4-(phenylamino)butanoic acid
OR965850-1G OR965850-5G
APOSOR965850-1GEA 465 NOK
APOSOR965850-1G APOSOR965850-5G
4-Anilino-4-oxobutanoic acid 95%
4-Anilino-4-oxobutanoic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,199 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00029825
CAS-nummer: 102-14-7