4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Bromo-4'-(thien-2-yl)acetophenone, 2-Bromo-1-[4-(thien-2-yl)phenyl]ethan-1-one
OR9681-1G OR9681-250MG
APOSOR9681-1GEA 2600 NOK
APOSOR9681-1G APOSOR9681-250MG
4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide 97%
4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide
Formel: C₁₂H₉BrOS
MW: 281,168 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659059
CAS-nummer: 128746-80-5