2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazole, tert-Butyl 4-(5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidin-1-carboxylate
OR9718-1G OR9718-250MG
APOSOR9718-1GEA 4225 NOK
APOSOR9718-1G APOSOR9718-250MG
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₂₂N₂O₄S
MW: 326,411 g/mol
Smeltepunkt: 124…128 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659070
CAS-nummer: 216955-61-2