3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR9871-1G OR9871-5G
APOSOR9871-1GEA 2250 NOK
APOSOR9871-1G APOSOR9871-5G
3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one 97%
3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one
Formel: C₁₄H₁₀N₂O
MW: 222,242 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00798377
CAS-nummer: 1504-78-5