2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Iodo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC01522-1G PC01522-250MG
APOSPC01522-1GEA 4925 NOK
APOSPC01522-1G APOSPC01522-250MG
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃IN₂
MW: 288,009 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22123874
CAS-nummer: 1321530-57-7