2-(Difluoromethyl)benzene boronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(2-(Difluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Difluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC01681-1G PC01681-250MG
APOSPC01681-1GEA 5000 NOK
APOSPC01681-1G APOSPC01681-250MG
2-(Difluoromethyl)benzene boronic acid, pinacol ester
2-(Difluoromethyl)benzene boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₇BF₂O₂
MW: 254,081 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16996279
CAS-nummer: 879275-72-6