2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
PC0453-1G PC0453-5G
APOSPC0453-1GEA 860 NOK
APOSPC0453-1G APOSPC0453-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257,926 g/mol
Smeltepunkt: 133…135 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04038223
CAS-nummer: 196083-18-8