4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 5-(Chlorocarbonyl)-2-methylbenzotrifluoride
PC0469-10G PC0469-1G PC0469-5G
APOSPC0469-10GEA 4075 NOK
APOSPC0469-10G APOSPC0469-1G APOSPC0469-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,592 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01631602
CAS-nummer: 261952-11-8
FN: 3265
ADR: 8,II