Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC0657-1G PC0657-250MG
APOSPC0657-1GEA 5000 NOK
APOSPC0657-1G APOSPC0657-250MG
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene 97%
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene
Formel: C₄₂H₁₈F₇₂N₃O₆P₃
MW: 2121,415 g/mol
Smeltepunkt: 47…51 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00798143
CAS-nummer: 3830-74-8