2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Cyanomethyl)-3-fluoroanisole, 2-Fluoro-6-methoxybenzyl cyanide, 2-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetonitrile
PC0905-1G PC0905-5G
APOSPC0905-1GEA 1050 NOK
APOSPC0905-1G APOSPC0905-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₈FNO
MW: 165,164 g/mol
Kokepunkt: 109…110 °C (3 mm Hg)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00671772
CAS-nummer: 500912-18-5