2-Fluoro-6-iodoaniline 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC10400-1G PC10400-5G PC10400-25G
APOSPC10400-1GEA 590 NOK
APOSPC10400-1G APOSPC10400-5G APOSPC10400-25G
2-Fluoro-6-iodoaniline 99%
2-Fluoro-6-iodoaniline
Formel: C₆H₅FIN
MW: 237,013 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368681
CAS-nummer: 886762-73-8