4-Fluoro-2-iodophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC10631-1G PC10631-5G PC10631-25G
APOSPC10631-1GEA 270 NOK
APOSPC10631-1G APOSPC10631-5G APOSPC10631-25G
4-Fluoro-2-iodophenol 95%
4-Fluoro-2-iodophenol
Formel: C₆H₄FIO
MW: 237,998 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD15527539
CAS-nummer: 2713-29-3