5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Carboxy-5-fluoro-2-methoxypyridine, 5-Fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
PC10656-1G PC10656-5G
APOSPC10656-1GEA 1500 NOK
APOSPC10656-1G APOSPC10656-5G
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Formel: C₇H₆FNO₃
MW: 171,126 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04972399
CAS-nummer: 884494-82-0