3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Carboxy-3-fluoro-6-methylpyridine, 3-Fluoro-6-methylpicolinic acid
PC10658-1G PC10658-250MG
APOSPC10658-1GEA 6900 NOK
APOSPC10658-1G APOSPC10658-250MG
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,126 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17214194
CAS-nummer: 1256806-43-5