3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC10729-1G PC10729-250MG
APOSPC10729-1GEA 8050 NOK
APOSPC10729-1G APOSPC10729-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₂BrFINO₂
MW: 345,892 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28739556
CAS-nummer: 1807173-41-6