3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC110001-1G PC110001-250MG
APOSPC110001-1GEA 6150 NOK
APOSPC110001-1G APOSPC110001-250MG
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂S
MW: 211,213 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05664782
CAS-nummer: 874800-63-2